Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Stainless Steel Syringe, 50 mL, Viton O-ring, Luer Lock, 50 ml, 13,94 cm, 不锈钢, No, -, Luer Lock, 31,8 mm
Catalog # MFLA74044-36
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Catalog # MFLA74044-36
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Stainless Steel Syringe, 50 mL, Viton O-ring, Luer Lock, 50 ml, 13,94 cm, 不锈钢, No, -, Luer Lock, 31,8 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 件
Product Details & Documents
非常适用于Cole-Parmer®注射泵。
  • 注射针适配多数注射泵。
  • 由顶级316不锈钢制成,—具有极佳的耐化学腐蚀性。
  • 设计用于苛刻的压力应用场合。
不锈钢具有耐大多数侵蚀性液体腐蚀的性质。触液零件由316不锈钢和Viton®制成。Genuine Swagelock® 和luer锁终端部件可供选择。所有针头都可与系列内所有注射针(20至200毫升)互换。
Specifications
  • 外径:
    31,8 mm
  • 灭菌:
    -
  • Type:
    Luer Lock
  • 容量:
    50 ml
  • 说明:
    Stainless Steel Syringe, 50 mL, Viton O-ring, Luer Lock
  • 长度:
    13,94 cm
  • 材质:
    不锈钢
  • Needle included:
    No
  • Cat. No.:
    MFLA74044-36
  • 质保:
    1 year