Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Stainless Steel Syringe, 20 mL, Viton O-ring, 1/4, 20 ml, 12,01 cm, 不锈钢, No, -, 1/4" Swagelock, 22,2 mm
Catalog # MFLA74044-24
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Catalog # MFLA74044-24
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Masterflex® 不锈钢注射器,Avantor®
Stainless Steel Syringe, 20 mL, Viton O-ring, 1/4, 20 ml, 12,01 cm, 不锈钢, No, -, 1/4" Swagelock, 22,2 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 件
Product Details & Documents
非常适用于Cole-Parmer®注射泵。
  • 注射针适配多数注射泵。
  • 由顶级316不锈钢制成,—具有极佳的耐化学腐蚀性。
  • 设计用于苛刻的压力应用场合。
不锈钢具有耐大多数侵蚀性液体腐蚀的性质。触液零件由316不锈钢和Viton®制成。Genuine Swagelock® 和luer锁终端部件可供选择。所有针头都可与系列内所有注射针(20至200毫升)互换。
Specifications
  • 外径:
    22,2 mm
  • 灭菌:
    -
  • Type:
    1/4" Swagelock
  • 容量:
    20 ml
  • 说明:
    Stainless Steel Syringe, 20 mL, Viton O-ring, 1/4
  • 长度:
    12,01 cm
  • 材质:
    不锈钢
  • Needle included:
    No
  • Cat. No.:
    MFLA74044-24
  • 质保:
    1 year