用于气体和水的 Masterflex® 丙烯酸流量计,Avantor®
03, Acrylic Flowmeter w/o Valve for Air, Brass, 3,5 L/min, 3,5 L/min, Air, No, Brass, Acrylic
MFLA68560-02
为使用多种气体的实验室和工厂工艺而设计。
- 英制和公制刻度
这款多功能丙烯酸流量计是专为空气、氧气、氮气、二氧化碳、氩气、氦气或水而设计的。这种流量计分为带或不带内置低滞后针阀等两种款式。不带针阀的流量计可选择面板安装,也可采用部分或完全管线内安装配置。这些流量计可轻松拆卸进行清洗。流量计配备一个稳定的、易于读取的浮标。
警告:本产品未获准、不适用于且不得用于医疗、临床、手术或其他面向患者的应用领域。
- Maximum Flow Rate:3,5 L/min
- 说明:Acrylic Flowmeter w/o Valve for Air, Brass, 3,5 L/min
- 顺序:03
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Brass
- Media type:Air
- Valve:No
- O-Ring material:Viton®
- Cat. No.:MFLA68560-02
- 质保:1 year
- 型号:68560-02
- 最大压力:100 psi
- 最高运行温度:65 °C (150 °F)
- 浸湿材料:Brass
- 准确度:±5% full-scale