带直接公制读取刻度的 Masterflex® 台式或面板安装型亚克力流量计,Avantor®
03, Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Acrylic Housing, 50 mm Scale; 0,04 to 0,5 L/min Air, 40 ml/min, 500 ml/min, Air, No, Brass, Acrylic, 0,125" NPT(F)
目录编号 MFLA32457-40
Jump to:
Product Details & Documents
耐用的整体式机身可承受严重冲击和振动。
- 生产车间的空气采样设备,气体分析仪以及水处理过程中所使用的化学品灌注系统应用的理想选择
- 灵活设计,可以面板安装,也能够台式使用
这款流量计使用整块固体亚克力进行加工,拥有一体式流管,即使是在环境复杂的生产车间中,也能够确保读数精确。流量计的入口/出口接头盒装置柱螺栓均经过加长,以便于面板安装。安装使用三角底座(订购信息见下)即可将流量计改装成台式流量计,便于在操作台上使用。
注: 还有多种其他类型的亚克力流量计未在本页列出。如有特别需要,您可以联系我们的应用专家获取其他类型亚克力流量计的报价。
规格
- Maximum Flow Rate:500 ml/min
- Min. flow rate:40 ml/min
- 说明:Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Acrylic Housing, 50 mm Scale; 0,04 to 0,5 L/min Air
- 顺序:03
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Brass
- Media type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
- O-Ring material:Buna-N
- Cat. No.:MFLA32457-40
- 质保:1 year
- 型号:32457-40
- Float material:Glass
- 最大压力:100 psi
- 最高运行温度:65 °C (150 °F)
- 可重复性:±0,5% full-scale
- 准确度:±5% full-scale