带 PTEE 接头的 Masterflex® 65 mm 相关流量计,Avantor®
23, 65 mm Correlated PTFE Flowmeter, HR Valve, Glass 032-15, PTFE and Kel-F®, PTFE and Kel-F®, 0,125" NPT(F)
目录编号 MFLA32044-52
ISO9001
Jump to:
Product Details & Documents
为高纯度应用而设计,具有很高的灵活性,适合各种各样的气体。
- 紧凑设计是小面板或狭小工作空间的理想选择
- 高量程比 — 最小流速不足最大流速的十分之一
- 高度精密阀门选件允许监测和控制
用 PTFE 接头替代金属接头可为高纯度应用消除潜在污染源。玻璃管利用熔制陶瓷刻度提供精确、永久的测量指南。此外,垂直切向定位线提供极其精确的读数。正面防护罩可以将刻度放大 16%,进一步提高可读性。阳极氧化铝框架保护耐用型壁挂式玻璃流管;防护性框架中的白色亚克力背板可保护并加强观察效果。
选择带流速控制阀的流量计。标准阀适用于高分辨率计量可有可无的情况。高度精密阀门配有微调 16 圈“暗杆”,让您更精确地设置所需的流速。
所有流量计均附带水和各种气体在标准温度和压力 (STP) 下的关联数据表(见下文)。
规格
- 说明:65 mm Correlated PTFE Flowmeter, HR Valve, Glass 032-15
- 顺序:23
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve material:PTFE and Kel-F®
- O-Ring material:PTFE
- Cat. No.:MFLA32044-52
- 质保:1 year
- 型号:32044-52
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- 最高运行温度:65 °C (150 °F)
- 可重复性:±0,25% full-scale
- 准确度:±2% full-scale