Masterflex® Ismatec®迷你卡盘泵头,用于Masterflex® L/S®驱动器,Avantor®
03, Minicartridge Multichannel Pump Head for Masterflex® L/S® Drives, 8-Channel, 8-Roller, 8, 1248 ml/min, 600 rpm, Anodized aluminium, Nylatron®, 76,2 mm, 76,2 mm, 86 mm
目录编号 MFLA07623-10
CE Compliant
Masterflex® Ismatec®迷你卡盘泵头,用于Masterflex® L/S®驱动器,Avantor®
目录编号 MFLA07623-10
CE Compliant
Product Details & Documents
既有Ismatec®的精确度,又有Masterflex®软管泵系统的多功能性。
- 请订购带可调节咬合的迷你卡盘,以便调节每个通道的压力
- 无需干扰其他通道即可卸除或插入迷你卡盘
选择 6 辊泵头,获取更大流速,也可选择 8 辊泵头,获取几乎无脉动的流速。两种泵头最多兼容 8 个 Click’n’go™ 迷你卡盘泵(随附)。请致电我们的应用专家,确定您的驱动器可以使用的卡盘泵最大建议数量。Click'n'go 迷你卡盘泵配备了弹簧闭塞件,无需调整在任何时候都可获得最佳张力。
Delivery information: 8 个 Click’n’go™ 迷你卡盘泵。
规格
- Maximum Flow Rate:1248 ml/min
- 说明:Minicartridge Multichannel Pump Head for Masterflex® L/S® Drives, 8-Channel, 8-Roller
- 高度:76,2 mm
- 长度:76,2 mm
- 顺序:03
- 辊:8
- 宽度:86 mm
- Housing material:Anodized aluminium
- Max. motor RPM:600 rpm
- Rotor material:Nylatron®
- Min. flow rate per channel:0,002 ml/min
- Occlusion:Adjustable
- Cat. No.:MFLA07623-10
- Open-head sensor:No
- 通道数量:8
- 质保:1 year
- 型号:07623-10
- Pump series:L/S
- Max. flow rate per channel:156 ml/min
- Optimum RPM range:1 - 600 rpm
- Tubing sizes accepted:Three-stop microbore
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual