Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
004, L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC, No plug, 2, 3400 ml/min, 600 rpm, Stainless steel, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
目录编号 MFLA07575-30
2 year warranty
CE Compliant
IP66 washdown
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
目录编号 MFLA07575-30
2 year warranty
CE Compliant
IP66 washdown
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
004, L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC, No plug, 2, 3400 ml/min, 600 rpm, Stainless steel, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
是在实验室、工艺和冲洗式环境下进行流体输送、分配和计量应用的理想选择。
  • 流速:使用 L/S 泵管时为 0.006 至 3400 mL/min(最大 54 GPH)。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
  • 外壳全密封 — 达 NEMA 4X (IP66) 直接冲洗等级
  • 驱动器易于清洗,能耐受常用清洗液和消毒液 — 只需将软管朝下即可清洗
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 防滴漏功能,确保分配准确性
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 通过驱动器上的密封圆形接头进行远程控制:
  • -- 速度控制输入:可变刻度 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;
  • -- 泵送方向:需要集电极开路或触点闭合;
  • -- 启动/停止/清洗:需要集电极开路或触点闭合;
  • -- 转速计输出:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节,集电极开路
这些精密驱动器可进行模拟远程控制,并有简单的编程——是自动化工艺应用的理想选择。驱动器可设置分配间隔,即分配周期间的延迟时间,从而更方便且自动化地进行分配。可编程设置的校准确保了分配和显示的精确度——驱动器为每种泵管尺寸存储有一个校准值。
通过操作简单的覆膜键盘设置驱动器;键盘锁定功能可保护设置。电机可逆,便于在泵送之前或之后冲洗泵管,亦可往两个方向泵送流体。
Ordering information: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22接头耦合;防水电线接口。敬请在订购时注明最终目的国;驱动器将随附指定国家的插头/电线套装。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    3400 ml/min
  • Power:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
  • 说明:
    L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
  • 顺序:
    004
  • Housing material:
    Stainless steel
  • Electrical plug type:
    No plug
  • Max. RPM:
    600 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    2
  • Open-head sensor:
    No
  • Cloud connected:
    No
  • Drive length:
    305 mm (12")
  • 电流:
    2,2 A
  • Motor hp:
    1/10
  • 频率:
    50/60 Hz
  • 质保:
    2 years
  • Remote I/O:
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 型号:
    07575-30
  • Reversible motor:
    Yes
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Digital dispensing:
    Yes
  • 电机:
    75 W
  • Drive width:
    229 mm (9")
  • 控制类型:
    Digital
  • Cat. No.:
    MFLA07575-30
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Drive height:
    235 mm (9,25")
  • 速度:
    Variable
  • Pump series:
    L/S
  • 电压:
    90 - 260 VAC
  • Washdown capable:
    Yes
  • Speed control:
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • Min. RPM:
    0,1 rpm
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-10
    1
    Leak Detector Sensor
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-12
    3
    Leak Detector Sensor with Plastic Catch Basin
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input