Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
01, Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive
目录编号 MFLA07115-99
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
目录编号 MFLA07115-99
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
01, Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
Compatible with Masterflex® L/S® or series Q drive.
  • 该泵头与Masterflex® L/S®或Q系列驱动器兼容;
  • 无阀,不存在堵塞或磨损问题;
  • 可用于低流量输送;
  • Kynar®泵体可抵挡强腐蚀性化学剂;
  • R系列泵头装配有可防止堵塞的旋转活塞,非常适用于泵送粘度达500厘泊的流体。
压力接头可接1/4英寸外径管。为完善成套装配,需订购R系列泵头和一台Masterflex(R) L/S或Q系列驱动器。使用转换接头配件连接泵头和驱动器。
不同的液体可能有不同的流量特性。
规格
  • 说明:
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive
  • 顺序:
    01
  • Cat. No.:
    MFLA07115-99
  • Inlet connection:
    Series R Head to L/S Drive Adapter
  • 质保:
    1 year
  • 型号:
    07115-99
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07117-99
    02
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to Series Q Drives
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07115-99
    01
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive