Masterflex® I/P® Standard Pump Head for I/P® 82 Tubing, PPS Housing, SS Rotor
MFLA07019-53
2 year warranty
ISO9001
在所有I/P系列泵头中准确度最高、可再现性最佳—尤适于流体的分配与计量。
- 每种型号都按某一单一尺码的泵管进行了优化,以求效果最佳及泵管寿命最长
- 低成本、高效率泵头最适用于指定的用途
- 叠装两个泵头可使流体流量加倍。
标准泵头采用传统设计,可确保泵头具有最大的准确度和可再现性—,此特征在分配流体时尤为重要。一个精密模铸成的咬合机构可在360度转动,以确保泵头具有最佳准确度,并保证泵管具有较长的使用寿命。
本公司备有带冷轧钢或不锈钢辊轴的PC机箱,及带不锈钢辊轴的PPS机箱可供选择。PC为透明材料,经济实用,而PPS可提高耐化学腐蚀性能。为了延长使用寿命,减少维护费用,不锈钢辊轴配有PTFE密封轴承,冷轧钢辊轴配有屏蔽式轴承。
随机配备:单通道泵头安装架金属套件、可更换带柄防护罩,以使泵头安静地运转并延长其使用寿命,还随机配备泵管装载扳手。欲将两个泵头安装在一个驱动器上,请订购通道泵头组合架金属套件(见右)。
标准泵头设计,可实现任何 MASTERFLEX 泵头的最高精度分配
: 单通道安装配件、备用防护靴(实现静音操作、延长使用寿命)、泵管安装钥匙。要在一个驱动器上安装两个泵头,请在“附件”部分订购双通道安装配件 07019-96。
- Maximum Flow Rate:13000 ml/min (3,5 gal./min)
- 通道数量:1
- Pump series:I/P
- 说明:I/P® Standard Pump Head for I/P® 82 Tubing, PPS Housing, SS Rotor
- 高度:139 mm
- 长度:85 mm
- 顺序:06
- Environmentally Preferable:
- 型号:07019-53
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:I/P® 82
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- 辊:3
- 宽度:132 mm
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel