Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 14, PPS Housing, SS Rotor
目录编号 MFLA07014-52
2 year warranty
关于此项目
是要求高准确率和可重复的流体输送应用的理想选择。
- 标准泵头为精密模铸而成,可装载单一尺码泵管—用于要求高准确率和可再现性的常规流体输送应用场合。
- 可选购带冷轧钢或不锈钢辊轴的聚碳酸酯机箱;冷轧钢辊轴经济实用,不锈钢辊轴则具有较好的耐化学腐蚀性,经久耐用。
- –52种带黑色不透明的聚苯硫机箱和不锈钢辊轴的款型,具有最佳的综合耐化学腐蚀性能。
- 泵头构型紧凑简单,泵管的进口/出口端位于同侧 —尤适于空间有限的应用场合。
- 标准型泵头结构紧凑,易于与您的OEM部件集成。有关本公司OEM综合服务详情,请拨打电话与我们联系。
- 对于叠装式泵头,可另行选购右侧“附件”栏列出的双通道、三通道及四通道泵头组合架金属套件。可安装多个泵头(最多达四个),具体数量视您的L/S® 驱动器规格而定。
- Rotor is constructed of stainless steel (SS) for enhanced durability
- Suitable for use with L/S® 14 Precision pump tubing
随机配备: 泵管安装钥匙, 单通道安装组件, 和一根 15" (38-cm) 长的硅胶泵管.
Delivery: Includes tubing loading key and single-channel mounting hardware.
- Maximum Flow Rate:130 ml/min
- 通道数量:1
- Pump series:L/S
- 说明:L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 14, PPS Housing, SS Rotor
- 高度:77 mm
- 长度:64 mm
- 顺序:06
- Environmentally Preferable:
- 型号:07014-52
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 14
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- 辊:3
- 宽度:77 mm
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel