Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
03, Transfer Tubing, Metric PTFE, 4,48 mm ID x 6,00 mm OD; 25 Ft, 4,48 mm (0,176"), 0,76 mm, 6 mm (0,236"), 聚四氟乙烯, 7,6 m, 半透明材质
Catalog # MFLA06605-54
CE certificate
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Catalog # MFLA06605-54
CE certificate
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
03, Transfer Tubing, Metric PTFE, 4,48 mm ID x 6,00 mm OD; 25 Ft, 4,48 mm (0,176"), 0,76 mm, 6 mm (0,236"), 聚四氟乙烯, 7,6 m, 半透明材质
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 25 Feet
Product Details & Documents
Withstands extreme temperatures.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用:要求实验室、化学、电气、机械、制药、和自动应用。利于高纯度作业。聚四氟乙烯泵管耐极端温度。
特征:化学惰性、无毒、几乎无孔隙。强大的抗撞击和抗压性能。擦系数低。 半透明。
树脂认证:树脂符合美国食品和药物管理局要求 (21 CFR 177.1550);满足USP 23VI级要求。泵管依据GMP生产。
温度范围: -400 至 500°F (-240 至 260°C)
消毒:高压灭菌,环氧乙烷,或使用干热法。
Specifications
  • Tubing ext.Ø:
    6 mm (0,236")
  • Tubing int.Ø:
    4,48 mm (0,176")
  • 壁厚:
    0,76 mm
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 4,48 mm ID x 6,00 mm OD; 25 Ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    03
  • Tubing material:
    聚四氟乙烯
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • 工作压力:
    12,1 bar (175 psi)
  • 型号:
    06605-54
  • GMP compliant:
    Yes
  • 透明度:
    Translucent
  • 最高温度:
    260 °C (500 °F)
  • Cat. No.:
    MFLA06605-54
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • 最小温度:
    –240 °C (–400 °F)
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最大压力:
    12,1 bar (175 psi)
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes