ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 1/8" ID x 3/16" OD; 25 ft
Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 1/8" ID x 3/16" OD; 25 ft
目录编号 MFLA06406-64
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 1/8" ID x 3/16" OD; 25 ft
目录编号 MFLA06406-64
CE certificate
关于此项目
Does not deteriorate with age.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 1/8" ID x 3/16" OD
应用:用于要求严格的实验室、化学、电力、机械、和汽车应用;非常适用于输送极端温度及强腐蚀性材料,也很适用于输送高纯度介质。
特性:化学惰性,无毒,抗热,低摩擦系数,抗老化能力强,强度高,但在54 °F (70 °C)条件下可弯曲,半透明。
树树脂认证:树脂经FDA(21 CFR 177.1550)认证;管材依据GMP生产。
温度范围: ?54至400 °F (?70至205 °C)。
消毒: 高温高压、环氧乙烷或干热消毒。
  • Tubing ext.Ø:
    4,8 mm (0,1875")
  • Tubing int.Ø:
    3,2 mm (0,125")
  • 壁厚:
    0,8 mm
  • 最大压力:
    19,9 bar (289 psi)
  • 最高温度:
    204 °C (400 °F)
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Transfer Tubing, FEP, 1/8" ID x 3/16" OD; 25 Ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06406-64
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –270 °C (–454 °F)
  • 工作压力:
    19,9 bar (289 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    聚全氟(乙烯-丙烯)树脂
  • 包装规格:
    25 Feet