Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® PFA 管,Avantor®
12, Transfer Tubing, PFA, 3/8" ID x 7/16" OD; 25 Ft, 9,6 mm (0,375"), 0,8 mm, 11,2 mm (0,4375"), 全氟烷氧基树脂, 7,6 m, 半透明材质
Catalog # MFLA06371-06
CE certificate
Masterflex® PFA 管,Avantor®
Catalog # MFLA06371-06
CE certificate
Masterflex® PFA 管,Avantor®
Masterflex® PFA 管,Avantor®
12, Transfer Tubing, PFA, 3/8" ID x 7/16" OD; 25 Ft, 9,6 mm (0,375"), 0,8 mm, 11,2 mm (0,4375"), 全氟烷氧基树脂, 7,6 m, 半透明材质
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 25 Feet
Product Details & Documents
Stands up to highly corrosive materials.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围: 要求苛刻的实验室、化学、电气、机械、制药和汽车应用。用于输送高温或强腐蚀性材料。也适用于高纯度工作。
特点: 化学惰性、无毒性且几乎无孔。极好的抗裂性和耐挤压性。低摩擦系数。半透明。
树脂认证: 树脂符合 FDA 规定 (21 CFR 177.1550);符合 USP VI 类要求。管根据 GMP 要求生产。
温度范围: -320 到 500°F(-195 到 260°C)
灭菌: 高压灭菌、环氧乙烷或干热灭菌。
Specifications
  • Tubing ext.Ø:
    11,2 mm (0,4375")
  • Tubing int.Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • 壁厚:
    0,8 mm
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Transfer Tubing, PFA, 3/8" ID x 7/16" OD; 25 Ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    12
  • Tubing material:
    全氟烷氧基树脂
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • 工作压力:
    10,5 bar (153 psi)
  • 型号:
    06371-06
  • GMP compliant:
    Yes
  • 透明度:
    Translucent
  • 最高温度:
    260 °C (500 °F)
  • Cat. No.:
    MFLA06371-06
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • 最小温度:
    –195 °C (–319 °F)
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最大压力:
    10,5 bar (153 psi)
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes