Masterflex® L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, L/S 15; 250 ft
Catalog # MFLA96407-15
Supplier: MASTERFLEX PROPRIETARY
CE certificate
About this item
可剪裁到适合您应用的任何长度。
- 购买散装更实惠—也可节省运输费用
- 减少报废—按需要切割
- 确保您的管线始终充足
卷轴式泵管可提供连续不断的泵管,方便、易管理的卷轴易于运输,相对于同等数量的单个管线圈,所需要的存储空间更小。对于要求连续不断的长泵管的应用领域,或者使用特殊尺寸泵管的应用领域(当使用标准 25- 或 50 ft 线圈时会产生剩余报废料),这些卷轴式泵管是理想的选择。
购买散装更实惠,相对于运输数个单独线圈,可享受更低的运输费用。另外,卷轴式泵管的包装更少,因此可降低废物处理成本。
几乎所有的 Masterflex® 泵管材质均可进行绕卷。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Maximum Flow Rate:1100 ml/min
- Tubing int.Ø:4,80 mm (0,189")
- 最大压力:2,7 bar (40 psi)
- 最高温度:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- 说明:Spooled peroxide-cured silicone tubing, L/S 15, 250 ft.
- 顺序:03
- Environmentally Preferable:
- 型号:96407-15
- Length per pack:76,2 m (250 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- 最小温度:–50 °C (–58 °F)
- 最大真空度:660 mm Hg (26" Hg)
- 灭菌:Autoclave, Ethylene Oxide
- Tubing material:Peroxide-cured silicone
- 包装规格:250 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15