ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 3370 I.B. Reinforced Platinum-Cured Silicone, 3/4" ID x 1-1/8" OD; 50 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 3370 I.B. Reinforced Platinum-Cured Silicone, 3/4" ID x 1-1/8" OD; 50 Ft
目录编号 MFLA95703-05
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 3370 I.B. Reinforced Platinum-Cured Silicone, 3/4" ID x 1-1/8" OD; 50 Ft
目录编号 MFLA95703-05
CE certificate
关于此项目
Won't crack under pressure—withstands pressures to 312 psi.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
材质: Tygon® 3370 I. B.,硅树脂,铂固化。
应用范围: 要求较高卫生级高压制药、生物技术、食品和饮料、化妆品应用。
特点: 具有良好的耐热性、压缩形变率低、无臭无毒。半透明。
认证: 弹性体符合 FDA (21 CFR 177.2600) 和 USP 的 V 类萃取物规定;超过 VI 类植入物标准;超过 3A 卫生级标准;按照散装医药 cGMP 标准 (FDA 21 CFR 210, 211) 制造。管根据 GMP 要求生产
温度范围: -60 到 320°F(-51 到 160°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ 射线照射灭菌。
  • Tubing ext.Ø:
    28,6 mm (1,125")
  • Tubing int.Ø:
    19,1 mm (0,75")
  • 壁厚:
    4,8 mm
  • 最大压力:
    9,9 bar (144 psi)
  • 最高温度:
    160 °C (320 °F)
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® 3370 I.B. Reinforced Platinum-Cured Silicone, 3/4" ID x 1-1/8" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • 顺序:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    95703-05
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    3A;FDA;NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • 最小温度:
    –51 °C (–60 °F)
  • 质保:
    1 year
  • 工作压力:
    9,9 bar (144 psi)
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    Platinum-cured silicone, reinforced
  • 包装规格:
    50 Feet