ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex® ADCF, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex® ADCF, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
目录编号 MFLA06432-57
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex® ADCF, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
目录编号 MFLA06432-57
CE certificate
关于此项目
Meets the demands of various industries.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
Cole-Parmer 很高兴推出适用于重要应用的 C-Flex 管家族新成员!C-Flex ADCF 不含动物源性组分。
特点:优异的拉伸强度和撕裂强度,良好的生物相容性,出色的耐化学性,气体渗透性低,表面光滑。透明。
认证:树脂符合 USP VI 类要求。管根据 GMP 要求生产。
温度范围: –50 至 275°F(–45 至 135°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。
  • Tubing ext.Ø:
    12,7 mm (0,5")
  • Tubing int.Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • 壁厚:
    1,6 mm
  • 最大压力:
    1,17 bar (17 psi)
  • 最高温度:
    135 °C (275 °F)
  • 颜色:
    半透明材质
  • 说明:
    Transfer Tubing, C-Flex® ADCF, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • 顺序:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06432-57
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes, one time 30 minute cycle at 121 °C
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes, up to 40 kGy
  • 最小温度:
    –45 °C (–50 °F)
  • 灭菌:
    Autoclave;Gamma
  • 工作压力:
    17 psi
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    C-Flex® ADCF
  • 包装规格:
    50 Feet