Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 87; 10 ft
目录编号 MFLA06424-87
CE certificate
关于此项目
物理性质与硅酮相当,与 Tygon® 的化学相容性较好。
- 具有可热封性和可焊性。
- 价格低廉。
- 生物相容性较好。
应用适宜性:
适用于酸类
适用于碱类
不建议用于有机溶剂
压力场合适宜性一般
适用于真空
粘性流体适宜性一般
非常适用于无菌流体
物理特性:
热塑性弹性体。
用硅油处理的苯乙烯-乙烯-丁烯改性嵌段共聚物。
拉伸强度和撕裂强度极高。
软质材料。白色不透明。
温度范围:
(静态):-40 至 135°C(-40 至 275°F)
(动态):-40 至 100°C(-40 至 212°F)
符合分类标准:
USP VI 类
欧洲药典 (EP 3.2.9)
符合 Reach 要求,
符合 RoHS 要求,
应用范围: 需要较高使用性能和较长寿命的常规实验室用途。
灭菌: EtO 灭菌、高压灭菌、 γ-射线照射灭菌
这些新型的 Masterflex® B/T® 87 和 91 号泵管专为高压应用进行优化,以提供更佳的性能。每个泵管尺寸均按照严格的紧公差进行生产,精密匹配我们的 B/T® 泵头。紧公差确保了精确、可重复的流速以及超长的泵管寿命。此外,(多数管材材料上都镌刻的)PerfectPosition 泵管定位标识符可指示泵管在泵头中的准确安装位置。
从多种材质的泵管中进行选择,以便在大多数挑战性应用中获得最佳性能。
- Maximum Flow Rate:18900 ml/min
- Tubing int.Ø:12,70 mm (0,500")
- 最大压力:1,7 bar (25 psi)
- 最高温度:121 °C (250 °F)
- Pump series:B/T
- 说明:B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 87; 10 ft
- 顺序:01
- Environmentally Preferable:
- 型号:06424-87
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- 最小温度:–45 °C (–50 °F)
- 最大真空度:660 mm Hg (26" Hg)
- 灭菌:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Tubing material:C-Flex®
- 包装规格:10 Feet
- B/T Masterflex tubing size:87
- Hose barb size:0,5"