ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 14; 25 ft
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 14; 25 ft
目录编号 MFLA06424-14
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 14; 25 ft
目录编号 MFLA06424-14
CE certificate
关于此项目
既有硅胶管的生物相容性,又有类似Tygon®的化学相容性。
  • 极低的蛋白结合度
  • 可热封、可焊接
  • 经济实惠
用途:要求高性能和长寿命的通用实验室用途。
特点:卓越的抗拉和撕裂强度;良好的生物兼容性;低透气性;表面平滑。白色不透明。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • Maximum Flow Rate:
    130 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    1,60 mm (0,063")
  • 最大压力:
    2,7 bar (40 psi)
  • 最高温度:
    121 °C (250 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • 说明:
    L/S® Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 14; 25 ft
  • 顺序:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06424-14
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • 最小温度:
    –45 °C (–50 °F)
  • 最大真空度:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Tubing material:
    C-Flex®
  • 包装规格:
    762 cm
  • Hose barb size:
    0,0625"
  • L/S Masterflex tubing size:
    14