Orders LinkContactUsLinkComponent
I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
03, I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 25 ft, 12,70 mm (0,500"), 铂固化硅酮, 82, 0,5", 13000 ml/min
目录编号 MFLA96410-82
CE certificate
I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
目录编号 MFLA96410-82
CE certificate
I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
03, I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 25 ft, 12,70 mm (0,500"), 铂固化硅酮, 82, 0,5", 13000 ml/min
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 25 Feet
Product Details & Documents
确保您的 Masterflex® 泵达到最佳性能。
  • 和过氧化处理的管子相比,透明度更高
  • 表面光滑;蛋白结合度较低
  • 更少的潜在溶出率
  • 是制药和生物技术用途的理想选择
Masterflex®; I/P®;泵管在制造时确保了严格的公差,能匹配我们的I/P®;泵头,确保了精确度,可重复的流速和很长的泵管使用寿命。我们的泵管在出厂时已经过检验,并进行了光学检测,从而确保您的蠕动泵能具备最佳性能。和我们的精密泵管相比,我们的高性能精密泵管具有更厚的管壁,因此最适合涉及压力、吸升、输送粘性流体或需要很长泵管寿命的应用。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
规格
  • Maximum Flow Rate:
    13000 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    12,70 mm (0,500")
  • 说明:
    I/P® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 25 ft
  • 顺序:
    03
  • Tubing material:
    铂固化硅酮
  • Hose barb size:
    0,5"
  • I/P Masterflex tubing size:
    82
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Suction lift H₂O:
    7 m (23 ft.)
  • 型号:
    96410-82
  • 最大真空度:
    510 mm Hg (20" Hg)
  • 最高温度:
    230 °C (446 °F)
  • Cat. No.:
    MFLA96410-82
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • 最小温度:
    –50 °C (–58 °F)
  • Pump series:
    I/P
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • 最大压力:
    1,4 bar (20 psi)
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    材质
    可用库存
    Price
  • MFLA06832-06
    5
    Acetal Copolymer Hose Clamps, White, 0,449" x 0,511", 100/pack
    乙缩醛
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    Barb size/tubing int.Ø (port 1)
    可用库存
    Price
  • MFLA30621-89
    13
    Fitting, HDPE, Straight, Hose Barb Union, ⅜" ID; 10/PK
    ⅜"
    Log in 查看库存
    1 * 10 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    材质
    可用库存
    Price
  • MFLA06832-10
    7
    Acetal Copolymer Hose Clamps, White, 0,569" x 0,650", 100/pack
    乙缩醛
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    Barb size/tubing int.Ø (port 1)
    可用库存
    Price
  • MFLA30621-92
    14
    Fitting, HDPE, Straight, Hose Barb Union, ½" ID; 10/PK
    ½"
    Log in 查看库存
    1 * 10 件