ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Puri-Flex®, 2.54 mm ID; 50 ft
  MFLA96418-46
CE certificate
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Puri-Flex®, 2.54 mm ID; 50 ft
  MFLA96418-46
CE certificate
Long life tubing for pharma and bioprocess applications.
  • 不含邻苯二甲酸酯类增塑剂或DEHP添加剂
  • 极低的萃取度和渗透率
  • 耐受标准的高压灭菌温度达135°C(275°F)
  • 可焊接/可热封
  • 不含动物源成分(ADCF)
  • Tubing Inner Diameter: 2.54 mm
  • Certificate of compliance included with each individual unit upon shipment
应用范围: 需要较高使用性能和较长寿命的常规实验室用途:
细胞和组织培养及发酵等工作
制药
生物科技
高纯度要求
常规实验室
无菌分配和灌装系统
特点:卓越的拉伸强度和撕裂强度;良好的生物相容性;气体渗透性低;表面平滑。半透明。
认证: 符合 FDA (21 CFR 177.2600) 规定;符合 USP VI 类要求。管根据 GMP 要求生产。
温度范围:–58 至 275°F(–50 至 135°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • Tubing ext.Ø:
    4,24 mm (0,166")
  • Tubing int.Ø:
    2,54 mm (0,1")
  • 最大压力:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • 最高温度:
    135 °C (275 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • 说明:
    Microbore - Puri-Flex Autoanalysis Tubing, -46, 2,54mm ID, 50 ft.
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –30 °C (–22 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • 最小温度:
    –50 °C (–58 °F)
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Tubing material:
    Puri-Flex®
  • 包装规格:
    50 Feet
  • C/L Masterflex tubing size:
    46
  • Hose barb size:
    0,1"