Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Puri-Flex®, 0.19 mm ID; 50 ft
目录编号 MFLA96418-10
CE certificate
关于此项目
Long life tubing for pharma and bioprocess applications.
- 不含邻苯二甲酸酯类增塑剂或DEHP添加剂
- 极低的萃取度和渗透率
- 耐受标准的高压灭菌温度达135°C(275°F)
- 可焊接/可热封
- 不含动物源成分(ADCF)
- Tubing Inner Diameter: 0.19 mm
应用范围: 需要较高使用性能和较长寿命的常规实验室用途:
细胞和组织培养及发酵等工作
制药
生物科技
高纯度要求
常规实验室
无菌分配和灌装系统
特点:卓越的拉伸强度和撕裂强度;良好的生物相容性;气体渗透性低;表面平滑。半透明。
认证: 符合 FDA (21 CFR 177.2600) 规定;符合 USP VI 类要求。管根据 GMP 要求生产。
温度范围:–58 至 275°F(–50 至 135°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Tubing ext.Ø:1,99 mm (0,078")
- Tubing int.Ø:0,19 mm (0,0075")
- 最大压力:1,75 bar (25,3 psi)
- 最高温度:135 °C (275 °F)
- Pump series:C/L
- 说明:Microbore - Puri-Flex Autoanalysis Tubing, -10, 0,19mm ID, 50 ft.
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- 最小温度:–50 °C (–58 °F)
- 灭菌:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Tubing material:Puri-Flex®
- 包装规格:50 Feet
- C/L Masterflex tubing size:10
- Hose barb size:0,0075"