ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, 1" ID x 1-3/8" OD; 25 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, 1" ID x 1-3/8" OD; 25 Ft
目录编号 MFLA95630-23
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, 1" ID x 1-3/8" OD; 25 Ft
目录编号 MFLA95630-23
CE certificate
关于此项目
Won't allow particulate build-up.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
配方: Tygon 2375
应用:与化学腐蚀性强的酸碱,酮类,盐,和酒精配套使用。
特性: 不含塑化剂,内表面更光滑,疏水性,排气最少,通过焚烧安全处理,无毒。 透明。
认证: NSF 51 标准,泵管依据GMP生产。
温度范围: -108 至 130°F (-78 to 54°C)
消毒:环氧乙烷或伽玛辐照。
  • Tubing ext.Ø:
    35 mm (1,375")
  • Tubing int.Ø:
    25,4 mm (1")
  • 壁厚:
    4,8 mm
  • 最大压力:
    1,31 bar (19 psi)
  • 最高温度:
    54 °C (130 °F)
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® 2375, 1" ID x 1-3/8" OD; 25 Ft
  • 长度:
    7,6 m
  • 顺序:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    95630-23
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    No
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • 最小温度:
    –77 °C (–108 °F)
  • 质保:
    1 year
  • 透明度:
    Translucent
  • Tubing material:
    Tygon® 2375 ultra chemical-resistant
  • 包装规格:
    25 Feet