Orders LinkContactUsLinkComponent
L/S®高性能精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
L/S®高性能精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001, L/S 15; 50 ft, 4,80 mm (0,189"), Versilon™ 2001, 15, 0,1875", 1100 ml/min
Catalog # MFLA06475-15
CE certificate
L/S®高性能精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
Catalog # MFLA06475-15
CE certificate
L/S®高性能精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
L/S®高性能精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001, L/S 15; 50 ft, 4,80 mm (0,189"), Versilon™ 2001, 15, 0,1875", 1100 ml/min
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 Feet
Product Details & Documents
可与腐蚀性化学试剂相容—甚至是丁酮!
  • 出色的耐化学性—耐丙酮、二甲亚砜、酮类等等
  • 成本效益良好,可很好地替代含氟聚合物或氟橡胶
  • 符合 FDA 规定
  • 注:Tygon® 化工泵管仅适用于 Easy-Load® 和 Easy-Load® II 泵头。
Tygon®化学泵管是透明柔韧的蠕动泵管,它具有出色的化学相容性。这一材质能和许多腐蚀性强的流体相容,包括浓酸、强碱和有机溶剂。管身透明,因此便于查看流量;不含塑化剂,从而能保持流体纯度。
Masterflex® Tygon®化学泵管专为Masterflex®和其他蠕动泵设计制造并精密成型,确保在这类泵中实现最优性能。泵管已经过出厂测试和光学检测,有所有Masterflex® L/S®精密管和高性能精密管的尺寸,以及所有I/P®精密管的尺寸。
如需交互式化学相容表,请点击本页顶部的技术信息标签。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
Documents
Specifications
  • Maximum Flow Rate:
    1100 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    4,80 mm (0,189")
  • 说明:
    L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001, L/S 15; 50 ft
  • Tubing material:
    Versilon™ 2001
  • Hose barb size:
    0,1875"
  • L/S Masterflex tubing size:
    15
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • 质保:
    Out of box
  • 最大真空度:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • 最高温度:
    57 °C (135 °F)
  • Cat. No.:
    MFLA06475-15
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • 最小温度:
    –77 °C (–108 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • 最大压力:
    2,7 bar (40 psi)
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes