Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® E-Lab, 1.14 mm ID; 100 ft
Catalog # MFLA06460-30
Supplier: MASTERFLEX PROPRIETARY
CE certificate
About this item
Ideal for general transfer applications.
- 材质: Tygon® E-3603
- 应用范围: 一般实验室、食品和饮料、生物制药、分析仪器。
- 特点: 非 DEHP,不含邻苯二甲酸酯。使用寿命长,耐化学性好,无氧化性;弯曲弧度极小,轻松兼容各种接头。透明。
- 认证: 符合 FDA 规定;符合 USP VI 类和 NSF 51 要求。
- 温度范围: –51 至 165°F(–46 至 74°C)
- 灭菌: 高压灭菌或环氧乙烷灭菌。
专为与 Masterflex® Tygon® E-Lab 微孔/自动分析实验室颜色编码卡口式非 DEHP 管配套使用而设计。
可在线订购用于塑料管和其他微孔管的 Tygon E-Lab 微孔/自动分析实验室加长管。单击任一自动分析微孔管类别即可查看所有型号。
请查看我们所有的双卡口式和三卡口式管和加长管材质,或联系我们的应用专家寻求个人协助。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Maximum Flow Rate:17,1 ml/min
- Tubing ext.Ø:2,84 mm (0,111")
- Tubing int.Ø:1,14 mm (0,045")
- 最大压力:1,75 bar (25,3 psi)
- 最高温度:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- 说明:Tygon E-Lab ext tubing, 1,14mm, 100ft
- 顺序:14
- Environmentally Preferable:
- 型号:06460-30
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- 最小温度:–46 °C (–51 °F)
- 灭菌:Autoclave, Ethylene Oxide
- Tubing material:Tygon® E-Lab (E-3603)
- 包装规格:100 Feet
- C/L Masterflex tubing size:30
- Hose barb size:0,045"