ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 1.42 mm ID; 100 ft
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 1.42 mm ID; 100 ft
目录编号 MFLA06449-34
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 1.42 mm ID; 100 ft
目录编号 MFLA06449-34
关于此项目
Longest life of all Tygon® formulations.
  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing Inner Diameter: 1.42 mm
应用范围:常规实验室用途;配合使用蠕动管泵,使用寿命更长。
特点:寿命长;不会老化或氧化。弯曲弧度小。无毒、透明。
认证:符合 USP VI 类要求、EP 3.2.6 和 FDA 规定。
温度范围:–58 至 165°F(–50 至 74°C)
灭菌:环氧乙烷或 250°F (121°C)、15 psi (1 bar) 下高压灭菌 30 分钟。高压灭菌后在不超过 150°F (66°C) 的温度下干燥 2 至 21/2 小时。
如需完善您的 Ismatec® 泵送系统,请订购加长管。该管子采用多种材质,适用于几乎所有泵送应用。该管子适用于所有 Ismatec 标准卡式泵和泵头。卡式泵可承受的压力高达 45 psi (2.9 bar)。
可在线订购用于实验室设备的 Masterflex® Tygon® E-LFL® 微孔管和其他管。单击任一微孔管类别即可查看所有型号。
如需个人协助,请联系我们的应用专家
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • Maximum Flow Rate:
    24 ml/min
  • Tubing ext.Ø:
    3,12 mm (0,122")
  • Tubing int.Ø:
    1,42 mm (0,056")
  • 最大压力:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • 最高温度:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • 说明:
    Tygon E-LFL extension tubing, 1,42mm ID, 100ft/pk
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    30,4 m (100 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –46 °C (–51 °F)
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide
  • Tubing material:
    Tygon® S3™ E-LFL
  • 包装规格:
    100 Feet
  • C/L Masterflex tubing size:
    34
  • Hose barb size:
    0,056"