ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 35; 25 ft
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 35; 25 ft
Catalog # MFLA06440-35
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 35; 25 ft
Catalog # MFLA06440-35
CE certificate
About this item
适合严苛应用的高性能泵管。
  • 无毒、非溶血,生物相容性优异
  • 所有 Tygon 材质中寿命最长
  • 泵送的持续压力高达 40 psi
  • 低萃取率和低气体渗透性
  • 符合 USP VI 类标准,符合 FDA 规定
应用范围:常规实验室用途;配合使用蠕动管泵,使用寿命更长。
特点:使用寿命长,不会老化或氧化,与玻璃和金属结合紧密,弯曲弧度小,无毒、透明。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • Maximum Flow Rate:
    2600 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    7,90 mm (0,311")
  • 最大压力:
    2,4 bar (35 psi)
  • 最高温度:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • 说明:
    Tygon E-LFL Pump Tubing, L/S 35, 25 ft.
  • 顺序:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06440-35
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • 最小温度:
    –46 °C (–51 °F)
  • 最大真空度:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide
  • Tubing material:
    Tygon® S3™ E-LFL
  • 包装规格:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,375"
  • L/S Masterflex tubing size:
    35