Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL , L/S 24; 25 ft
目录编号 MFLA06440-24
CE certificate
关于此项目
适合严苛应用的高性能泵管。
- 无毒、非溶血,生物相容性优异
- 所有 Tygon 材质中寿命最长
- 泵送的持续压力高达 40 psi
- 低萃取率和低气体渗透性
- 符合 USP VI 类标准,符合 FDA 规定
应用范围:常规实验室用途;配合使用蠕动管泵,使用寿命更长。
特点:使用寿命长,不会老化或氧化,与玻璃和金属结合紧密,弯曲弧度小,无毒、透明。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Maximum Flow Rate:1800 ml/min
- Tubing int.Ø:6,40 mm (0,252")
- 最大压力:2,7 bar (40 psi)
- 最高温度:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- 说明:Tygon E-LFL Pump Tubing, L/S 24, 25 ft.
- 顺序:02
- Environmentally Preferable:
- 型号:06440-24
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- 最小温度:–46 °C (–51 °F)
- 最大真空度:660 mm Hg (26" Hg)
- 灭菌:Autoclave, Ethylene Oxide
- Tubing material:Tygon® S3™ E-LFL
- 包装规格:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24