ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, L/S 35; 25 ft
  MFLA06434-35
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, L/S 35; 25 ft
  MFLA06434-35
CE certificate
用于您制药和生物工艺应用的所有Masterflex泵时,都具有很长的泵管寿命。
  • 既有硅胶的生物兼容性,又有类似于Tygon的耐化学性
  • 在所有C-Flex配方中拥有最长的寿命
  • 专为蠕动泵设计
用途:要求高性能和长寿命的通用实验室用途。
特点:卓越的抗拉和撕裂强度;良好的生物兼容性;低剥落性、低残留和低透气性;表面平滑。透明。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • Maximum Flow Rate:
    2600 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    7,90 mm (0,311")
  • 最大压力:
    2,4 bar (35 psi)
  • 最高温度:
    121 °C (250 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • 说明:
    L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, L/S 35; 25 ft
  • 顺序:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    06434-35
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • 最小温度:
    –45 °C (–50 °F)
  • 最大真空度:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Tubing material:
    C-Flex® ULTRA
  • 包装规格:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,375"
  • L/S Masterflex tubing size:
    35