Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker®方孔板
J.T.Baker®方孔板
96孔板, 透明, -, 2,0 ml
目录编号 BAKR43001-0020
   Low Manufacturing Impact
供应商:   Avantor
J.T.Baker®方孔板
目录编号 BAKR43001-0020
供应商:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
J.T.Baker®方孔板
J.T.Baker®方孔板
96孔板, 透明, -, 2,0 ml
Price
¥705.00
Log in 查看库存
1 * 20 件
Product Details & Documents
这些深孔方孔板由原生PP制成,可以在自动化系统使板的交互更加简单。它们也是细胞和细菌培养的理想场所。
  • Chemical resistant
  • V-bottom shape for 24- and 48-wells maximises liquid removal and aids resuspension
  • U-bottom shape for 96 wells
  • No inner edges to interfere with magnetic bead collection
  • Raised well rims to improve heat sealing
  • Conical base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
用以获得最大的容量利用率。
规格
  • 灭菌:
    -
  • 颜色:
    透明
  • 说明:
    96孔板
  • 孔体积:
    2,0 ml
  • Cat. No.:
    BAKR43001-0020
  • 环境认证:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    Optical property
    材质
    可用库存
    Price
  • BAKR43001-0022
    Capmat for J.T.Baker plate square well 96
    Transparent
    乙烯-醋酸乙烯共聚物
    Log in 查看库存
    1 * 20 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    Optical property
    材质
    可用库存
    Price
  • BAKR43001-0069
    Capmat for J.T.Baker plate square well 48
    Transparent
    乙烯-醋酸乙烯共聚物
    Log in 查看库存
    1 * 20 件 - ¥5,926.00
产品信息
  • 目录编号
    说明
    Optical property
    材质
    可用库存
    Price
  • BAKR43001-0070
    Capmat for J.T.Baker plate square well 24
    Transparent
    乙烯-醋酸乙烯共聚物
    Log in 查看库存
    1 * 20 件