DEC-HAND®洗手液
03, DEC-HAND®洗手液,473ml
目录编号 VELTDH-06-E
供应商: VELTEK ASSOCIATES
Jump to:
Product Details & Documents
DEC-HAND®是一种酒精洗手液,它符合制药,生物技术,医疗设备和健康护理领域等领域相关标准。DEC-HAND®在所有设施中都有多种用途,并且符合运输到分级区域的要求。
- 可作为即用洗手液
- ABCD洁净室介入系统内采用四层包装
- 以ISO 5(A/B级, 即此前的100级)对其进行灌装操作
- 已过滤
- 进行γ射线辐照,确保其无菌水平达到10-6
- 可确保无菌性和保存期限
473Ml装产品可配连接式泵头或者直接安装在墙面分配器上。此产品可以完全可追溯并且对无菌性和保存期限进行验证。产品交付时配备批次产品专属相关证书
规格
- 说明:DEC-HAND®洗手液,473ml
- 顺序:03