Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室实验室实验服,VWR 基本款,SPP,一次性
12, 白色, 4XL
  VWRU414004-354
洁净室实验室实验服,VWR 基本款,SPP,一次性
  VWRU414004-354
洁净室实验室实验服,VWR 基本款,SPP,一次性
洁净室实验室实验服,VWR 基本款,SPP,一次性
12, 白色, 4XL
¥1,400.00
1 * 25 件
VWR® Basic SPP lab coats are manufactured from a strong, lightweight and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • 锥形衣领、内嵌式衣袖、按扣
  • 松紧或针织袖口,无口袋,或三个口袋
  • 轻质、透气的第一道屏蔽保护
该材料非常适合于不太重要的区域或更衣室。在经ISO认证的设施中测试和制造,通过独立的实验室测试进行批次控制和验证。
 : 25 or 30 coats per carton.
  • 衣服尺寸:
    4XL
  • 颜色:
    白色
  • 顺序:
    12
  • 重量:
    45 g/m²
  • Cat. No.:
    VWRU414004-354
  • 关闭类型:
    带按扣紧固
  • Garment application:
    Cleanroom|Laboratory|Industrial
  • Gender:
    中性
  • 袋:
    无口袋