订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付

01, Graduated cylinder, 10 ml, 0,2 ml
  VWRU10545-968
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
  VWRU10545-968
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付

01, Graduated cylinder, 10 ml, 0,2 ml

 
¥1,473.00
   
1 * 2 件
 

硼硅酸盐玻璃。 量筒尺寸从25毫升到2000毫升不等,具有六角形底座和黄色缓冲器

  • 硼硅酸盐玻璃制造
  • 在20°C下校准后交付
  • 耐用的白色彩色刻度打印,可在实验室环境中长期使用

每个量筒上都有'TD' ,标明量筒是校准后交付的。

 : 由ASTM E438 1型A类硼硅酸盐3.3玻璃制成。 符合ASTM规范E1272 B类要求。

 
  • 容量:
    10 ml
  • 说明:
    Graduated cylinder
  • 顺序:
    01
  • 分度:
    0,2 ml