VWR® Basic, 实验室服
03, 蓝色, L, 104 cm
目录编号 VWRI113-8998
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
这些一次性上衣由结实,轻便且透气的纺粘聚丙烯(SPP)织物制成,可在非危险环境中防止灰尘,污垢和某些干燥颗粒的侵害。
- 按扣紧固
- 弹性手腕
- 插肩袖
- 不含天然橡胶乳胶
重量: 40 g/m²
Packaging: 每包一件,每箱50包。
规格
- 衣服尺寸:L
- 颜色:蓝色
- 长度:104 cm
- 顺序:03
- 重量:40 g/m²
- Cat. No.:VWRI113-8998
- 关闭类型:带按扣紧固
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Gender:中性
- 袋:无口袋