跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
SDS
Certificates
制造商数据
0
¥0.00
订单输入
登录
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
China
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
二水氨基水杨酸钠 1 * 5.000 毫克
二水氨基水杨酸钠 1 * 5.000 毫克
Print
二水氨基水杨酸钠 1 * 5.000 毫克
目录编号 EDQMY0001816
Certificates
供应商:
EDQM
二水氨基水杨酸钠 1 * 5.000 毫克
目录编号 EDQMY0001816
供应商:
EDQM
CAS号:
Certificates
展开图片
Return to Top
二水氨基水杨酸钠 1 * 5.000 毫克
Add to cart
CAS号:
Price
询价
Log in
查看库存
规格
1 * 5.000 毫克
-
+
询价
Return Policy
Product Details & Documents
Documents
Certificates
按批号搜索