跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
Matrix V底管 Trakmates 2D Bar 0.75mL管未灭菌 1 * 960 件
目录编号 MATR3731
供应商:
THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
展开图片
Matrix V底管 Trakmates 2D Bar 0.75mL管未灭菌 1 * 960 件
目录编号 MATR3731
供应商:
THERMO MATRIX TECHNOLOGIES