量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
03, Graduated cylinder, 50 ml, 1 ml
目录编号 VWRU10546-052
Jump to:
Product Details & Documents
硼硅酸盐玻璃。 量筒尺寸从25毫升到2000毫升不等,具有六角形底座和黄色缓冲器
- 硼硅酸盐玻璃制造
- 在20°C下校准后交付
- 耐用的白色彩色刻度打印,可在实验室环境中长期使用
每个量筒上都有'TD' ,标明量筒是校准后交付的。
Certifications: 由ASTM E438 1型A类硼硅酸盐3.3玻璃制成。 符合ASTM规范E1272 B类要求。
规格
- 容量:50 ml
- 说明:Graduated cylinder
- 顺序:03
- 分度:1 ml