刻度移液管,A级
09, 20 ml, ±0,03 ml, 黄色, 510 mm
目录编号 VWRU10546-028
Jump to:
Product Details & Documents
A类硼硅酸盐3.3膨胀玻璃制成
- 可重复使用
- 带颜色,方便识别和排列
在20 °C 校准后交付,这些移液管不带序列号和批次认证。
Certifications: 由ASTM E438 Type 1 A类硼硅酸盐33膨胀玻璃制成,并符合ASTM规范E969。 移液器按照ASTM规范E1273进行颜色编码。
规格
- 颜色代码:黄色
- 容量:20 ml
- 长度:510 mm
- 顺序:09
- 误差:±0,03 ml