Orders LinkContactUsLinkComponent
防水温度计,Traceable®
防水温度计,Traceable®
05, Customer-Specified 3 to 4 Points Calibration Per Themometer
目录编号 VWRU10171-578
防水温度计,Traceable®
目录编号 VWRU10171-578
防水温度计,Traceable®
防水温度计,Traceable®
05, Customer-Specified 3 to 4 Points Calibration Per Themometer
Price
¥3,675.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
该款防水防震的温度计是所有危险水银仪器的安全替代产品。其探头可耐受大多数化学品腐蚀。
  • 防水结构,适用于湿实验室、冲洗区和所有野外应用
  • 能够调取最大/最小温度记忆
  • 读数每秒一次
不锈钢探头(长×直径:203×3.5 mm)
Delivery information: Supplied with probe and cover, silver-oxide battery and Traceable® certificate of calibration.
规格
  • 说明:
    Customer-Specified 3 to 4 Points Calibration Per Themometer
  • 顺序:
    05
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRI1039
    Replacement battery for VWRI620-2092
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥269.00