刻度移液管,A级
11, 50 ml, ±0,05 ml, 红色, 550 mm
目录编号 VWRU10546-036
Jump to:
Product Details & Documents
A类硼硅酸盐3.3膨胀玻璃制成
- 可重复使用
- 带颜色,方便识别和排列
在20 °C 校准后交付,这些移液管不带序列号和批次认证。
: 由ASTM E438 Type 1 A类硼硅酸盐33膨胀玻璃制成,并符合ASTM规范E969。 移液器按照ASTM规范E1273进行颜色编码。
规格
- 颜色代码:红色
- 容量:50 ml
- 长度:550 mm
- 顺序:11
- 误差:±0,05 ml