Orders LinkContactUsLinkComponent
实验室实验服,PP,一次性,直腕
实验室实验服,PP,一次性,直腕
01, 白色, L, 102 cm
目录编号 VWRI113-8275
供应商:   VWR Collection
实验室实验服,PP,一次性,直腕
目录编号 VWRI113-8275
供应商:  VWR Collection
实验室实验服,PP,一次性,直腕
实验室实验服,PP,一次性,直腕
01, 白色, L, 102 cm
Jump to:
Price
¥659.00
Log in 查看库存
1 * 30 件
Product Details & Documents
These disposable laboratory coats made from non woven PP feature a tapered collar and one breast pocket. Ideal for non critical applications.
  • Bound seams
  • Straight wrist
  • Press stud fastening
  • One pocket
长度:1020 mm;870 mm (袖子)
密度:40 g/m²
颜色:白色
规格
  • 衣服尺寸:
    L
  • 颜色:
    白色
  • 长度:
    102 cm
  • 顺序:
    01
  • 重量:
    40 g/m²
  • Cat. No.:
    VWRI113-8275
  • 关闭类型:
    带按扣紧固
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory|Food
  • Gender:
    中性
  • 袋:
    带口袋