防护服,PP,带风帽
03, 白色, XL
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
防护服采用非编织PP制作。
- 头套、长袖和长裤腿
- 弹性腰部、腕部和脚踝
- 结合缝和拉链拉紧
重量:40 g/m²
颜色:白色
规格
- 衣服尺寸:XL
- 颜色:白色
- 顺序:03
- 重量:40 g/m²
- Cat. No.:VWRI113-8263
- Garment application:General Purpose|Industrial