防护服,PP,带风帽
02, 白色, L
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
防护服采用非编织PP制作。
- 头套、长袖和长裤腿
- 弹性腰部、腕部和脚踝
- 结合缝和拉链拉紧
重量:40 g/m²
颜色:白色
规格
- 衣服尺寸:L
- 颜色:白色
- 顺序:02
- 重量:40 g/m²
- Cat. No.:VWRI113-8262
- Garment application:General Purpose|Industrial
防护服采用非编织PP制作。
重量:40 g/m²
颜色:白色