量筒,PMP材质
01, 100 ml, 1,0 ml
Catalog # VWRU24774-692
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
Product Details & Documents
PMP材质,低型,带刻度
- 透明防碎
- 永久模铸成型
- 连续使用时可承受0至120°C的温度
- 短时间使用时可承受高达170°C的温度
- 不耐强氧化剂,某些碳氢化合物和氯化溶剂
Certifications: ISO 6706
Specifications
- 容量:100 ml
- 顺序:01
- 分度:1,0 ml