跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
SDS
Certificates
制造商数据
0
¥0.00
订单输入
登录
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
China
Order Entry
Order Status
您的账户
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
烧杯
VWR®, 量杯,带手柄
VWR®, 量杯,带手柄
Print
VWR®, 量杯,带手柄
04, 500 ml
目录编号 VWRI213-0411
供应商:
VWR Collection
VWR®, 量杯,带手柄
目录编号 VWRI213-0411
供应商:
VWR Collection
展开图片
Return to Top
VWR®, 量杯,带手柄
04, 500 ml
规格
Add to cart
Jump to:
规格
Price
¥747.00
Log in
查看库存
规格
1 * 1 件
-
+
Add to cart
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
瓷质、白色釉面.
优异的耐化学性
极好的耐热性
坚固、重型结构
圆筒形,带倾倒口内部带极易读取的刻度。
Documents
COC_VWR_MEASURING_BEAKERS_WITH_HANDLE
产品资料
VWR® for sampling and sample transportation
规格
容量:
500 ml
顺序:
04