VWR®, 圆帽,PP材质
白色, 530 mm
目录编号 VWRI113-7918
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
帽盖由PP材料制成。适用于非危害性环境。
- 无乳胶
- 带夹子
重量11 g/m²
规格
- 直径:530 mm
- 颜色:白色
- Cat. No.:VWRI113-7918
- Garment application:General Purpose
帽盖由PP材料制成。适用于非危害性环境。
重量11 g/m²