VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
−50…+70 °C, ±0.25 °C, 0,01 °C, 一个传感器, 70×20×107 mm, 140 g
目录编号 VWRI620-2206
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款高精度记录温度计设计用于监控冰箱、冷冻器、水浴、加热快和培养箱内的温度。
- 高/低报警和时间戳
- 1分钟至24小时用户定义时间间隔
- 存储多达10个独特报警事件
- 满足当今对疫苗存储和监控的CDC要求
- 滚动记忆结构,保持最近的525 600条温度观察结果
- 数据下载至USB棒后可清空记忆
- 轻松检索数据:
- 下载和分析数据时,装置仍保持运行
- 状态指示器:低电量、满内存、USB数据传输和主动报警状态
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certifications: NIST可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附独立编号Traceable®校准证书。
规格
- 范围:−50…+70 °C
- 分辨率:0,01 °C
- 重量:140 g
- 宽度×深度×高度:70×20×107 mm
- 准确度:±0.25 °C
- 探针:一个传感器