Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
−50…+70 °C, ±0.25 °C, 0,01 °C, 一瓶, 70×20×107 mm, 140 g
目录编号 VWRI620-2204
供应商:   VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
目录编号 VWRI620-2204
供应商:  VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
VWR® Traceable® excursion trac, 数据记录温度计
−50…+70 °C, ±0.25 °C, 0,01 °C, 一瓶, 70×20×107 mm, 140 g
Jump to:
Price
¥5,289.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
该款高精度记录温度计设计用于监控冰箱、冷冻器、水浴、加热快和培养箱内的温度。
  • 高/低报警和时间戳
  • 1分钟至24小时用户定义时间间隔
  • 存储多达10个独特报警事件
  • 满足当今对疫苗存储和监控的CDC要求
  • 滚动记忆结构,保持最近的525 600条温度观察结果
  • 数据下载至USB棒后可清空记忆
  • 轻松检索数据:
  • 下载和分析数据时,装置仍保持运行
  • 状态指示器:低电量、满内存、USB数据传输和主动报警状态
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certifications: NIST可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附独立编号Traceable®校准证书。
规格
  • 范围:
    −50…+70 °C
  • 分辨率:
    0,01 °C
  • 重量:
    140 g
  • 宽度×深度×高度:
    70×20×107 mm
  • 准确度:
    ±0.25 °C
  • 探针:
    一瓶