量筒,PMP材质
05, 2000 ml, 20,0 ml
目录编号 VWRU24774-785
Jump to:
Product Details & Documents
PMP材质,低型,带刻度
- 透明防碎
- 永久模铸成型
- 连续使用时可承受0至120°C的温度
- 短时间使用时可承受高达170°C的温度
- 不耐强氧化剂,某些碳氢化合物和氯化溶剂
Certifications: ISO 6706
规格
- 容量:2000 ml
- 顺序:05
- 分度:20,0 ml
PMP材质,低型,带刻度
Certifications: ISO 6706