Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, macro
Pipette controller, macro
Macro pipette controller, 蓝色
目录编号 BRND26202
供应商:   BRAND
Pipette controller, macro
目录编号 BRND26202
供应商:  BRAND
Pipette controller, macro
Pipette controller, macro
Macro pipette controller, 蓝色
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
Macro pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
  • Conical silicone adapter offers a secure fit for different diameters
  • Valve system allows easy compression of the bellows
  • Spring-loaded lever enables sensitive filling and delivery of liquids
  • Meniscus is easily adjustable
  • Fully autoclavable at 121 °C (2 bar)
Each pipette controller is supplied with a 3 μm spare membrane filter.
规格
  • 颜色代码:
    蓝色
  • 说明:
    Macro pipette controller
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • BRND26146
    Adapter (silicone) Length: 44 mm
    黑色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • BRND26128
    Valve system (PP, PTFE, silicone)
    组合
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • BRND26052
    Membrane filter 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    组合
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • BRND26056
    Membrane filter 3 µm (PP, PTFE), non sterile
    组合
    Log in 查看库存
    1 * 10 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • BRND26225
    Suction bellows (silicone) with screw ring (PP)
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • BRND26220
    Adapter support (PP) grey, Length: 49 mm
    灰色