Digital Solutions
Applications
Support
About
China
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Disposable Garments
鞋套,PP/PE,高级款
鞋套,PP/PE,高级款
蓝色, 171 mm, 432 mm
VWRU414004-650
:
VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
鞋套,PP/PE,高级款
VWRU414004-650
:
VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
鞋套,PP/PE,高级款
蓝色, 171 mm, 432 mm
¥759.00
1 * 300 件
-
+
这些鞋套采用特别配制的PP/PE微孔膜制造。可提供优异的防液体和防颗粒。
极其耐磨和防滑
高摩擦系数
不掉毛
包边缝
颜色:
蓝色
高度:
171 mm
长度:
432 mm
Cat. No.:
VWRU414004-650
Garment application:
Laboratory